Läs mer
Natriumhydroxid, 40% i vatten, Scharlab
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 1310-73-2 |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | HNaO |
| InChI-nyckel | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [OH-].[Na+] |
| IUPAC-namn | natriumhydroxid |
| Molekylvikt (g/mol) | 40.00 |
| Kvalitet | EssentQ |
Safety and Handling
Product Identifier
- Natriumhydroxidlösning 40% w/v, puriss
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium hydroxide