Läs mer
Natriumhydroxid, 50 % w/v, extra ren, Scharlab
Beskrivning
Specifikationerna för Extra Pure-kvalitet är mindre strikta än reagenskvalitet, men är betydligt högre än industriprodukter. De används ofta inom läkemedelsindustrin, antingen som reagens eller som råmaterial för produktion.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium hydroxide |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 143°C |
| Smältpunkt | 12°C |
| CAS | 1310-73-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Applications: analytical chemistry, laboratory reagent, solvents, for pharmaceutical use, for the synthesis of inorganic salts |
| Anteckningar om analysprocent | w/v, acidimetrisk |
| Molekylformel | NaOH |
| UN-nummer | 1824 |
| Densitet | 1.4g/cm3 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Natriumhydoxidlösning 50% w/v, puriss
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium Hydroxide