Läs mer
Natriumhydroxid, 5M/l lösning, Scharlab
Produktkod. 11338514
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338514 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11338514 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer SO04551000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används inom analytisk kemi som ett laboratoriereagens och en titrant i volymetrisk analys.
Denna volymetriska lösning kontrollerades med hjälp av potentiometriska metoder med användning av Scharlaus kaliumväteftalat-volumetriska standard. Scharlaus volymetriska standarder är direkt spårbara till standardreferensmaterialen från NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).
  • Molekylformel: NaOH
  • Molar massa: 40,00 g/mol
  • CAS: 1310-73-2
  • EIN ECS nr: 215-185-5
  • Faktor: 0,000 1,–001
Specifikationer
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Anteckningar om koncentration eller sammansättning 1liter = 200.0g (5 mol) NaOH
Densitet ∼1.18g/cm3 
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 40.00g/mol
Normalitet 5.0N
Spårbarhet till NIST Traceable to NIST
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Natriumhydroxidlösning 5 mol/l (5 N)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide