Läs mer
Natriumhydroxid, 5N lösning, bioteknisk reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15395502 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
1 L
4 L
19 L
Förpackning:
Poly Bottle
Poly flaska
Polyetenflaska med smal mun
Förpackningsstorlek:
1 L
19 L
4 L
Produktkod. 15395502
Brand: Avantor J.T.Baker 566803
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad under GMP riktlinjer, men för vilka det inte finns några USP/NF-kompendier för produkten
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn sodium;hydroxide
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hydroxide, 5N Solution
Kvantitet 4 L
Formel vikt 40
Kvalitet Biotech Reagent
Förpackning Poly Bottle
Densitet 1L = 1.17kg