Läs mer
Natriumhydroxid,≥ 97,0 % (T), Honeywell™
Produktkod. p-7120801 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Poly bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
Produktkod. 15606830
Brand: Honeywell Research Chemicals 716921KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum pa,≥ 97,0 % (T), pellets
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer MFCD00003548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn sodium;hydroxide
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide
Linjär formel NaOH
UN-nummer UN1823
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 40g/mol
Procent renhet ≥97.0% (T)
Förpackning Poly bottle
Ångdensitet >1 (vs air)
Ångtryck 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C)