Läs mer
Natriumhydroxid, 98,5 %, för analys, pellets
Produktkod. 13408458 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
2.5kg
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13408458 25 kg Fibertrumma 25kg
10743591 1 kg Plastflaska -
10338630 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10104473 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13408458 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 206060250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39,997 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer MFCD00003548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide
Färg Vitt
Kokpunkt 1390,0 °C
Smältpunkt 318,0 °C
Analysprocentintervall 98.5%
Linjär formel NaOH
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: helt löslig. Andra lösligheter: löslig i alkohol och glycerol, olöslig i aceton
Kvantitet 25 kg
Formel vikt 40
Procent renhet 98.5%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Fibertrumma
Fysisk form Pellets
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.