Läs mer
Natriumhydroxid,≥ 98 % (Acidimetrisk), BioXtra , Honeywell
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- Stringenta testprotokoll kan inkludera spårmetallanalys och specialiserad lämplighetstestning, såsom hybridom eller musembryo
- Innehåller applikationsspecifika formuleringar, såsom tabletter och beredda lösningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium hydroxide |
| Linjär formel | NaOH |
| UN-nummer | UN1823 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 40g/mol |
| Procent renhet | ≥98% (acidimetric) |
| Ångdensitet | >1 (vs air) |
| Ångtryck | 18 mmHg (20°C), 3 mmHg (37°C) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium hydroxide
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.