Läs mer
Natriumhydroxid, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15672130 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25g
500g
Paket med 6
Produktkod. 15672130
Brand: Honeywell-Fluka 22146525G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ACS-reagens, pellets,≥ 97,0 %
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer MFCD00003548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn sodium;hydroxide
LEDER [OH-].[Na+]
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Sodium Hydroxide
Linjär formel NaOH
UN-nummer 1823
Löslighetsinformation Soluble in water, 1260 g/L at 20°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 40g/mol
Procent renhet ≥97%
Kvalitet ACS Reagent
Ångdensitet >1 (vs air)
Ångtryck 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Consejos de prudencia
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado