Läs mer
Natriumhydroxid, BAKER, J.T. Baker™
Produktkod. 10714971 Handla allt J.T.Baker Produkter
Click to view available options
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Unit Size:
1kg
5kg
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10714971
Marke: JT Baker 0405.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Uppfyller reagensspecifikationer för testning av European Pharmacopeia-monografier. För laboratoriebruk, för organisk syntes och för rutinforskning.
En klass av kemikalier för laboratorieanvändning, för organisk syntes och för rutinforskning, vanligtvis kontrollerad av fysikaliska kriterier och ofta genom analys (genom GC).
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Sodium Hydroxide
Färg Vitt
Kokpunkt 1390°C
Smältpunkt 319°C
Anteckningar om renhetsgrad Meets reagent specifications for testing Ph. Eur. monographs
Analysprocentintervall 97.0–100.5%
Densitet 2.13g/cm3 at 20°C
Löslighetsinformation In water: 420g/L at 20°C
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 39.997g/mol
Kvalitet BAGARE
Identifiering Passes test
Odör Odorless
Förpackning HDPE
Fysisk form Fast
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Sicherheitshinweis
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt