Läs mer
Natriumhydroxid, pärlor/pellets, 99,99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15487065
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487065 100 g 100g
15467065 5 g 5g
15477065 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15487065 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045780.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1310-73-2
Natriumhydroxid används i stor utsträckning i en mängd storskaliga applikationer såsom massa- och papperstillverkning, vid produktion av tvål och rengöringsmedel samt vattenbehandling. Den finner tillämpning i den basdrivna hydrolysen av estrar, amider och alkylhalider. Det används också som ett industriellt rengöringsmedel, en tillsats i borrslam för att öka alkaliniteten i bentonit inom petroleumindustrin och som ett kraftfullt avfettningsmedel på bakverk av rostfritt stål och glas. Det används i Maxam-Gilberts DNA-sekvenseringsteknik, choklad- och kakaobearbetning, läskbearbetning, produktion av karamellfärger och för förtjockning av glass. Det används ofta för att neutralisera syror och förbereda natriumsalter av reagenser. Det bildar en lösning med natriumdodecylsulfat och spelar en viktig roll för saneringen av mykobakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
MDL-nummer MFCD00003548
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide
Färg Vitt
Smältpunkt 316°C
Densitet 2.13 g/cm3 at 20°C
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether.
Kvantitet 100 g
Formel vikt 40
Odör Odorless
Ångtryck 3mm Hg at 800°C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.