Läs mer
Natriumhydroxid, certifierad AR för analys, 30 % lösning, d=1,33, Fisher Chemical™
Produktkod. 10263912 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
10263912 2.5 L 2.5 L
10060622 1 L 1 L
15960957 5 L 5 L
3 options
Produktkod. 10263912
Brand: Fisher Chemical S/4950/PB17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
MDL-nummer 3548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
pH 12
Färg Färglös
Kokpunkt 120°C
Smältpunkt 8°C
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Kvantitet 2.5 L
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
Förpackning HDPE plastflaska
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide, 30% solution, d=1,33
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium hydroxide