Läs mer
Natriumhydroxid, certifierad AR for Analysis, Pellets, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Produktkod. 10254540 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10254540 3 kg 3kg
10396240 500 g 500g
10675692 1 kg 1kg
10538260 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10254540 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/4920/63
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1775.00 SEK
    1368.73 SEK / 3kg
    Save 406.27 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
HNaO, CAS-nummer-1310-73-2, aetznatron, ascarit, kaustiksoda, soda, kaustik, sodalut, natriumhydroxid, natriumhydroxid, natriumhydroxid na oh, natriumhydroxidlösning, vit kaustik, 1 kg, 1390 grader. C, CHEBI:32145, Vit, 40g/mol, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, natrium; Hydroxid, 318 grader. C, 3548 | CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39,997 g/mol
HNaO, CAS-nummer-1310-73-2, vitt kaustik, aetznatron, natriumhydroxid na oh, kaustiksoda, ascarite, sodalut, soda, kaustik, natriumhydroxidlösning, natriumhydrat, natriumhydroxid, 5kg, 1390 grader C, 240mol, CHE, 3, 140g HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, natrium;hydroxid, 318 grader C, 3548
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer 3548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
pH 14
Färg Vitt
Kokpunkt 1390 °C
Smältpunkt 318 °C
Kvantitet 3 kg
Formel vikt 40g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 1 mbar 700
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.