Läs mer
Sodium Hydroxide Certified AR, Fisher Chemical™
:
Quantity: 1L, Packaging: Plastic
Beskrivning
Sodium hydroxide 50% w/w solution 1L Certified AR suitable Dionex
- Sodium hydroxide 50% w/w solution 1L Certified AR suitable Dionex Plastic Bottle Cas No. 1310-73-2
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium hydroxide |
| Kokpunkt | 145°C |
| CAS | 1310-73-2 |
| Smältpunkt | 681°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Procent renhet | 50% |
| Förpackning | PLAST |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium hydroxide
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide