Läs mer
Natriumhydroxidkoncentrat, för 1M lösning, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15695240 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15695240 1 Pc. Varje
1 options
Produktkod. 15695240 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 382121EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
för 2L standardlösning, 1 M NaOH (1N)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide concentrate
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Linjär formel NaOH
MDL-nummer MFCD00003548
UN-nummer UN1824
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 Pc.
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 40g/mol
Ångtryck 3 mmHg (37°C)