Läs mer
Natriumhydroxidkoncentrat, För 1 L standardlösning, 1,0 M NaOH (1,0 N), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15645250 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
6 x 1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 15645250
Brand: Honeywell Fluka 382156X1EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
för 1 L standardlösning, 1,0 M NaOH (1,0 N)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer MFCD00003548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide concentrate
Namnnotering For 1 L standard solution, 1.0 M NaOH (1.0 N)
Kokpunkt 120°C
CAS Min % ≥50.0000%, ≥25.0000%
CAS Max % <75.0000%, <50.0000%
Linjär formel NaOH
UN-nummer UN1824
Densitet 1.350 g/cm3
Kvantitet 6 x 1 Ea.
Formel vikt 40.0
Förpackning Ampull
Ångtryck 3 mmHg (37°C)
Fysisk form Koncentrera
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide concentrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide; caustic soda