Läs mer
Sodium Hydroxide, Concentrated, For 0.1M/l Solution, Scharlab
Produktkod. 11378514
Change view
Kvantitet:
60 mL
Förpackningsstorlek:
1 ampull
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378514 60 mL 1 ampull
1 options
Produktkod. 11378514 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer SO042700PA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används för att framställa lösningar för att neutralisera syror, för att göra natriumsalter och för att fälla ut metaller (som hydroxider) från vattenlösningar av deras salter.
Concentrated solution of 1.0 mol/l ± 0.1% can be used to prepare 1 liter of 0.1 mol/l solution containing 4.000g NaOH.
  • Molecular Formula: NaOH
  • Molar Mass: 40.00g/mol
  • CAS: 1310-73-2
  • EIN ECS No.: 215-185-5
Specifikationer
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Koncentration 1.0mol/L (concentrated solution)
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Amount of substance: 4.000g NaOH
Densitet 1.09g/cm3 
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Löslighetsinformation Miscible in water at 20°C
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 60 mL
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 40.00g/mol
Normalitet 0.1N (prepared solution)
Fysisk form Koncentrera
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Natriumhydroxid, konc. Lösning för beredning av 1 L 0,1 mol/L (0,1N) lösning
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide