Läs mer
Natriumhydroxid, extra rent, 33 viktprocent lösning i vatten
Produktkod. 11628318 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
5 L
25 L
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
25 L
5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11628318 25 L Plast trumma 25 L
10672603 500 mL Plastflaska 500ml
10536413 5 L Plast trumma 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11628318 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 358620250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39,997 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide
Färg Färglös
Kokpunkt 120.0°C
Smältpunkt 8.0°C
Linjär formel NaOH
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densitet 1.3600g/mL, 1.36
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Kvantitet 25 L
Formel vikt 40
Procent renhet 32.5 to 33.5% (total base)
Kvalitet Extra ren
Förpackning Plast trumma
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.