Läs mer
Natriumhydroxid, extra rent, 50 viktprocent lösning i vatten
Produktkod. 10175150 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
25ml
5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10175150 25 mL Plastflaska 25ml
10771974 1 L Plastflaska -
10781321 2.5 L Plastflaska 2.5 L
10544901 5 L Plast trumma 5 L
10043313 25 L Plast trumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10175150 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 259860250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39,997 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer MFCD00003548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide
Färg Vitt till grått
Namnnotering 50 wt% solution in water
Kokpunkt 145.0°C
Smältpunkt 12.0°C
Linjär formel NaOH
UN-nummer 1824
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densitet 1.5000g/mL, 1.5
Merck Index 15, 8761
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone and ether
Kvantitet 25 mL
Formel vikt 40
Procent renhet 49.0 to 51.0% (Acidimetry)
Kvalitet Extra ren
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide, 50 wt% solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.