Läs mer
Natriumhydroxid, flingor, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11438327
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438327 500 g 500g
11448327 2500 g 2500g
11458327 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18395.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Natriumhydroxidflingor används i stor utsträckning i en mängd storskaliga tillämpningar som massa- och papperstillverkning, vid produktion av tvål och rengöringsmedel samt i vattenreningsverk. Den används i Bayer process för aluminiumtillverkning samt att avlägsna svavelhaltiga föroreningar från råolja. Det används också vid tillverkning av biodiesel, rayon och cellofan; som katalysator för omförestring av metanol och triglycerider och som färgborttagning på träföremål. Den används främst för pH-kontroll, syraneutralisering, avgasrening och som katalysator i olika industrier som läkemedel, jordbrukskemikalier, färgämnen, färger och polymerer. Det används också vid raffinering av vegetabiliska oljor, gummiåtervinning, metallbearbetning, metallavfettning, limpreparat, färgborttagningsmedel, desinfektionsmedel, gummilatexstabilisatorer och vid stabilisering av natriumhypoklorit.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumhydroxidflingor används i stor utsträckning i en mängd storskaliga applikationer såsom massa- och papperstillverkning, vid produktion av tvål och rengöringsmedel samt i vattenreningsverk. Den används i Bayer process för aluminiumtillverkning samt att avlägsna svavelhaltiga föroreningar från råolja. Det används också vid tillverkning av biodiesel, rayon och cellofan; som katalysator för omförestring av metanol och triglycerider och som färgborttagning på träföremål. Den används främst för pH-kontroll, syraneutralisering, avgasrening och som katalysator i olika industrier som läkemedel, jordbrukskemikalier, färgämnen, färger och polymerer. Det används också vid raffinering av vegetabiliska oljor, gummiåtervinning, metallbearbetning, metallavfettning, limpreparat, färgborttagningsmedel, desinfektionsmedel, gummilatexstabilisatorer och vid stabilisering av natriumhypoklorit.
Anmärkningar
Luftkänslig och hygroskopisk. Det är utflytande och absorberar lätt fukt och koldioxid i luften. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och organiska material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer MFCD00003548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide
pH 14
Kokpunkt 1390°C
Smältpunkt 318°C
UN-nummer UN1823
Densitet 2.13
Merck Index 14,8627
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether.
Kvantitet 500 g
Formel vikt 40
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Fysisk form Flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide, flake
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.