Läs mer
Natriumhydroxidmonohydrat, 99,996 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Natriumhydroxidmonohydrat används som syraneutraliserare. Det är en stark bas som ofta används inom den kemiska industrin för att driva kemiska reaktioner. Den kan användas som ett neutraliseringsmedel i petroleumraffineringsindustrin, som färgborttagningsmedel och ett analytiskt reagens i laboratorier för att mäta koncentrationen av syror genom titrering. Det är involverat i tvålproduktion, aluminiumoxidproduktion av Bayer process, pappersindustri. Det spelar en viktig roll som en katalysator för transesterifiering av metanol och triglycerider för att framställa biodiesel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium hydroxide monohydrate |
| Färg | Vitt |
| Kokpunkt | 1390°C |
| Smältpunkt | 318.4°C |
| Analysprocentintervall | 99.996% (metals basis) |
| Densitet | 2.13 g/cm3 at 20°C |
| Löslighetsinformation | Soluble in water and methanol. |
| Kvantitet | 5 g |
| IUPAC-namn | natrium;hydroxid;hydrat |
| Formel vikt | 58.01 (40.00 Anhydrous) |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.