Läs mer
Natriumhydroxidmonohydrat, 99,996 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11379667
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11379667
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041281.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12179-02-1 | H3NaO2 | 58.01 g/mol
Natriumhydroxidmonohydrat används som syraneutraliserare. Det är en stark bas som ofta används inom den kemiska industrin för att driva kemiska reaktioner. Den kan användas som ett neutraliseringsmedel i petroleumraffineringsindustrin, som färgborttagningsmedel och ett analytiskt reagens i laboratorier för att mäta koncentrationen av syror genom titrering. Det är involverat i tvålproduktion, aluminiumoxidproduktion av Bayer process, pappersindustri. Det spelar en viktig roll som en katalysator för transesterifiering av metanol och triglycerider för att framställa biodiesel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12179-02-1
Molekylformel H3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 58.01
MDL-nummer MFCD00149229
InChI-nyckel JBJWASZNUJCEKT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide monohydrate, na.ho.h2o, naoh water, water naoh, sodium hydroxide h2o, sodium hydroxide water, water sodium hydroxide, h2o naoh, naoh h2o, sodium,hydroxide,hydrate
PubChem CID 23719242
LEDER O.[OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide monohydrate
Färg Vitt
Kokpunkt 1390°C
Smältpunkt 318.4°C
Analysprocentintervall 99.996% (metals basis)
Densitet 2.13
Löslighetsinformation Soluble in water and methanol.
Kvantitet 100 g
IUPAC-namn natriumhydrathydroxid
Formel vikt 58.01 (40.00 Anhydrous)
Odör Odorless
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.