Läs mer
WTW™ Natriumhydroxidpellets
Produktkod. 11745104
Change view
Typ:
Natriumhydroxidpellets
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11745104 Natriumhydroxidpellets 100g
1 options
Produktkod. 11745104 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 209140
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används som CO 2 -absorbent.
  • Ren natriumhydroxid
  • 2 flaskor à 50g vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Natriumhydroxidpellets
För användning med (applikation) Används som CO 2 -absorbent
Inkluderar 2 flaskor à 50g vardera
compliance-icons
Produktbeteckning
  • NHP 600
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide