Läs mer
Natriumhydroxid, pellets, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Natriumhydroxid används i stor utsträckning i olika storskaliga tillämpningar som massa- och papperstillverkning, vid produktion av tvål och rengöringsmedel samt vattenbehandling. Den finner tillämpning i den basdrivna hydrolysen av estrar, amider och alkylhalider. Det används också som ett industriellt rengöringsmedel, en tillsats i borrslam för att öka alkaliniteten i bentonit inom petroleumindustrin och som ett kraftfullt avfettningsmedel på bakverk av rostfritt stål och glas. Det används i Maxam-Gilberts DNA-sekvenseringsteknik, choklad- och kakaobearbetning, läskbearbetning, produktion av karamellfärger och för förtjockning av glass. Det används ofta för att neutralisera syror och förbereda natriumsalter av reagenser. Det bildar en lösning med natriumdodecylsulfat och spelar en viktig roll för saneringen av mykobakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Natriumhydroxid används i stor utsträckning i olika storskaliga applikationer såsom massa- och papperstillverkning, vid produktion av tvål och rengöringsmedel samt vattenbehandling. Den finner tillämpning i den basdrivna hydrolysen av
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 14 |
| Kokpunkt | 1390 °C |
| Smältpunkt | 318 °C |
| Densitet | 2.13 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vattenlösning, metanol, glycerol och etanol. Olöslig i aceton och eter. |
| Kvantitet | 10 kg |
| Formel vikt | 40 |
| Odör | Luktfritt |
| Fysisk form | Pellets |
Säkerhet och hantering
- Sodium hydroxide, pellets
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, Disodium carbonate