Läs mer
Sodium hydroxide, pellets, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15423117
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15423117 2.5 kg 2500g
15413117 10 kg 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15423117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16037.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Natriumhydroxid används i stor utsträckning i olika storskaliga tillämpningar som massa- och papperstillverkning, vid produktion av tvål och rengöringsmedel samt vattenbehandling. Den finner tillämpning i den basdrivna hydrolysen av estrar, amider och alkylhalider. Det används också som ett industriellt rengöringsmedel, en tillsats i borrslam för att öka alkaliniteten i bentonit inom petroleumindustrin och som ett kraftfullt avfettningsmedel på bakverk av rostfritt stål och glas. Det används i Maxam-Gilberts DNA-sekvenseringsteknik, choklad- och kakaobearbetning, läskbearbetning, produktion av karamellfärger och för förtjockning av glass. Det används ofta för att neutralisera syror och förbereda natriumsalter av reagenser. Det bildar en lösning med natriumdodecylsulfat och spelar en viktig roll för saneringen av mykobakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumhydroxid används i stor utsträckning i olika storskaliga applikationer såsom massa- och papperstillverkning, vid produktion av tvål och rengöringsmedel samt vattenbehandling. Den finner tillämpning i den basdrivna hydrolysen av
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 40.00
MDL-nummer MFCD00003548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
pH 14
Kokpunkt 1390°C
Smältpunkt 318°C
Densitet 2.13
Löslighetsinformation Soluble aq. soln.,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether.
Kvantitet 2.5 kg
Formel vikt 40
Odör Odorless
Fysisk form Pellets
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide, pellets
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, sodium carbonate