Läs mer
Natriumhydroxid, pellets, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15433117
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15433117 500 g 500g
1 options
Produktkod. 15433117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16037.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1310-73-2
Natriumhydroxid används i stor utsträckning i olika storskaliga tillämpningar som massa- och papperstillverkning, vid produktion av tvål och rengöringsmedel samt vattenbehandling. Den finner tillämpning i den basdrivna hydrolysen av estrar, amider och alkylhalider. Det används också som ett industriellt rengöringsmedel, en tillsats i borrslam för att öka alkaliniteten i bentonit inom petroleumindustrin och som ett kraftfullt avfettningsmedel på bakverk av rostfritt stål och glas. Det används i Maxam-Gilberts DNA-sekvenseringsteknik, choklad- och kakaobearbetning, läskbearbetning, produktion av karamellfärger och för förtjockning av glass. Det används ofta för att neutralisera syror och förbereda natriumsalter av reagenser. Det bildar en lösning med natriumdodecylsulfat och spelar en viktig roll för saneringen av mykobakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumhydroxid används i stor utsträckning i olika storskaliga applikationer såsom massa- och papperstillverkning, vid produktion av tvål och rengöringsmedel samt vattenbehandling. Den finner tillämpning i den basdrivna hydrolysen av
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide
pH 14
Kokpunkt 1390 °C
CAS 1310-73-2
Smältpunkt 318 °C
MDL-nummer MFCD00003548
Densitet 2.13
Löslighetsinformation Löslig i vatten, metanol, glycerol och etanol. Olöslig i aceton och eter.
Kvantitet 500 g
Formel vikt 40
Odör Luktfritt
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide, pellets
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, sodium carbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.