Läs mer
Natriumhydroxidpellets, Pharmpur™ , Scharlab
Produktkod. 11358504
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358504 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11358504 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer SO04201000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att framställa lösningar för att neutralisera syror, för att göra natriumsalter och för att fälla ut metaller (som hydroxider) från vattenlösningar av deras salter.
  • Synonymer: Kaustiksoda
  • Molekylformel: NaOH
  • Molar massa: 40,00 g/mol
  • CAS: 1310-73-2
  • EIN ECS nr.: 215-185-5
  • Karbonater (som Na2CO3): max. 3 %
  • Olösligt ämne: Klarar testet
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 1390°C
CAS 1310-73-2
Smältpunkt 323°C
Molekylformel HNaO
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Löslighetsinformation Soluble in water at 20°C
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 kg
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 40.00g/mol
Procent renhet 95 to 100.5% (acidimetric)
Kvalitet Pharmpur
Identifiering Passes Test
Resterande lösningsmedel Analysed according to guideline CPMP/ICH/283/95
Fysisk form Pellets
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Natriumhydroxid, pellets, puriss, Ph Eur, BP, NF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .