Läs mer
Natriumhydroxid, 1N standardlösning
Produktkod. 10706341 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
25 L
Förpackning:
Plast trumma
Plastburk
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
25 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10706341 1 L Plastflaska 1 L
10784074 5 L Plast trumma 5 L
11974131 25 L Plastburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10706341 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 124260010
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39,997 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Volumetrisk standardlösning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide
Färg Färglös
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Molekylformel HNaO
Linjär formel NaOH
Koncentration 0,998 till 1,002N (20 °C)
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densitet 1.0400g/mL
Merck Index 15, 8761
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 40
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide, 1N standard solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.