Läs mer
Sodium Hydroxide, Pure, Solution 2% (v/v), Fisher Chemical
Produktkod. 12867182 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 12867182
Brand: Fisher Chemical J/9013/08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Färg Colorless
Kokpunkt 100°C
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
MDL-nummer 3548
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 500 mL
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn sodium;hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Förpackning HDPE plastic bottle
Ångtryck 23 &20
Fysisk form Liquid