Läs mer
Natriumhydroxid, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, NF, Ph. Eur., E524, 98-100,5 %, pellets, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Hydroxide |
| Namnnotering | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF |
| Linjär formel | NaOH |
| UN-nummer | 1823 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water, 1260g/L at 20°C |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 40g/mol |
| Procent renhet | 98 to 100.5% |
| Kvalitet | puriss. |
| Ångdensitet | >1 (vs air) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium hydroxide
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.