Läs mer
Natriumhydroxid, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, NF, Ph. Eur., E524, 98-100,5 %, pellets, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. p-7071728 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15660810
Brand: Honeywell-Fluka 062031KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, NF, Ph. Eur., E524, 98-100,5%, pellets
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer MFCD00003548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hydroxide
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Linjär formel NaOH
UN-nummer 1823
Löslighetsinformation Soluble in water, 1260g/L at 20°C
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 40g/mol
Procent renhet 98 to 100.5%
Kvalitet puriss.
Ångdensitet >1 (vs air)
Ångtryck 3mmHg (37°C), 18mmHg (20°C)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.