Läs mer
Natriumhydroxid, Puriss. pa, ACS Reagent, K≤ 0,02 %,≥ 98,0 % (T), pellets, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16675913 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
:
10 kg
Produktkod.
16675913 10 kg
1 options
Produktkod. 16675913 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 7169010KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide
Färg Färglös
Kokpunkt 1,390°C (1,013 hPa)
CAS 1310-73-2
Smältpunkt 319°C
CAS Max % 1
Molekylformel HNaO
Linjär formel NaOH
Densitet 2.13 g/cm3 (20°C)
Synonym Caustic soda
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 10 kg
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natriumhydroxid
Molekylvikt (g/mol) 40.00
Kvalitet ACS