Läs mer
Sodium Hydroxide, purum p.a., ≥98% (T), ACS Reagent, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium hydroxide |
| Linjär formel | NaOH |
| UN-nummer | UN1823 |
| Kvantitet | 6 x 1 kg |
| Formel vikt | 40 |
| Procent renhet | ≥98.0% (T) |
| Ångdensitet | >1 (vs air) |
| Ångtryck | 3 mmHg (37°C), 18 mmHg (20°C) |