Läs mer
Natriumhydroxid Bruksfärdig standardiserad lösning 0,1M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12923614 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12923614 1000 mL Flaska 1000ml
1 options
Produktkod. 12923614 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 295 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.00 SEK
    361.08 SEK / 1000ml
    Save 91.92 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hydroxide
CAS 7732-18-6
Koncentration 0.1M (0.1N)
Kvantitet 1000 mL
Förpackning Flaska