Läs mer
Natriumhydroxid, reagenskvalitet, 97 %, 20 till 40 mesh, Honeywell™
Produktkod. 15645140 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
12 kg
25 kg
Förpackning:
Drum with Inliner
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
12kg
2.5kg
25kg
500g
Produktkod. 15645140
Brand: Honeywell Research Chemicals 3671762.5KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagenskvalitet, pärlor, 20-40 mesh, 97 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer MFCD00003548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide
Färg Färglös eller vit
Kokpunkt 1390°C
Smältpunkt 318°C
Linjär formel NaOH
UN-nummer UN1823
Densitet 2.13g/cm3
Kvantitet 2.5 kg
Formel vikt 40g/mol
Procent renhet 97%
Kvalitet Reagens
Förpackning Poly flaska
Ångdensitet >1 (vs air)
Ångtryck 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C)
Fysisk form Pärlor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.