Läs mer
Natriumhydroxid, reagenskvalitet, 97 %, 20 till 40 mesh, Honeywell™
Produktkod. 15665140 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
12 kg
25 kg
Förpackning:
Drum with Inliner
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
12kg
2.5kg
25kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15665140 500 g Poly Bottle 500g
15645140 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
15635140 12 kg Drum with Inliner 12kg
15655140 25 kg Drum with Inliner 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15665140 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 367176500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagenskvalitet, pärlor, 20-40 mesh, 97 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer MFCD00003548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn sodium;hydroxide
LEDER [OH-].[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide
Färg Colorless or White
Kokpunkt 1390°C
Smältpunkt 318°C
Linjär formel NaOH
UN-nummer UN1823
Densitet 2.13g/cm3
Kvantitet 500 g
Formel vikt 40g/mol
Procent renhet 97%
Kvalitet Reagent
Förpackning Poly Bottle
Ångdensitet >1 (vs air)
Ångtryck 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C)
Fysisk form Beads
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxide
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.