Läs mer
Sodium Hydroxide, Reagent Grade, 97%, Flakes, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterDescription
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium hydroxide |
| pH | Alkaline |
| Färg | Colorless |
| Kokpunkt | 1390°C |
| Smältpunkt | 319°C |
| Linjär formel | NaOH |
| UN-nummer | UN1823 |
| Densitet | 2.13g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 40g/mol |
| Show More |