Läs mer
Sodium Hydroxide, Reagent Grade, 97%, Flakes, Honeywell™
Produktkod. 15695650 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
10 kg
Förpackning:
Drum with inliner
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15695650 10 kg Drum with inliner 10kg
15605660 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15695650 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 48402410KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, flakes, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer MFCD00003548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn sodium;hydroxide
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide
pH Alkaline
Färg Colorless
Kokpunkt 1390°C
Smältpunkt 319°C
Linjär formel NaOH
UN-nummer UN1823
Densitet 2.13g/cm3 at 20°C
Kvantitet 10 kg
Formel vikt 40g/mol
Procent renhet 97%
Kvalitet Reagent
Odör Odorless
Förpackning Drum with inliner
Ångdensitet >1 (vs air)
Ångtryck 3mmHg (37°C), 18mmHg (20°C)
Fysisk form Solid