Läs mer
Sodium Hydroxide, Reagent Grade, 97%, Powder, Honeywell™
Produktkod. 15696130 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15696130 500 g Poly Bottle 500g
15686130 25 g Poly Bottle 25g
15676130 2.5 kg Poly Bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15696130 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 655104500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, powder, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer MFCD00003548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn sodium;hydroxide
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide
pH Alkaline
Färg Colorless
Kokpunkt 1390°C
Smältpunkt 319°C
Linjär formel NaOH
UN-nummer UN1823
Densitet 2.13g/cm3
Kvantitet 500 g
Formel vikt 40g/mol
Procent renhet 97%
Kvalitet Reagent
Förpackning Poly Bottle
Ångdensitet >1 (vs air)
Ångtryck 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C)
Fysisk form Solid