Läs mer
Natriumhydroxidlösning, 0,01 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12990764 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12990764 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12990764 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer SOL 125 100
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Koncentration 0.01mol/L
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Vätska