Läs mer
Natriumhydroxidlösning, 0,01 M, Chem-Lab
Produktkod. 11903213
Kvantitet:
1 L
Produktkod. 11903213
Brand: Chem-Lab CL05.1408.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används i laboratorieapplikationer och vid titrering och TMAR. Natriumhydroxidlösning, 0,01 M, Chem-Lab är en stark bas och är mycket frätande. Det används för att öka alkaliniteten i en blandning, för att neutralisera syror och för att göra natriumsalter. En liter av lösningen innehåller 0,4 g NaOH.
Natriumhydroxid används i många industrier, mest som en stark kemisk bas vid tillverkning av massa och papper, textilier, dricksvatten, tvål och rengöringsmedel och som avloppsrengörare.
Specifikationer
pH >13
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Molekylformel HNaO
Koncentration 0.01M
Densitet 1.00g/mL
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Löslighetsinformation Water Soluble
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 40.00g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.4g NaOH per 1L H2O
Normalitet 0.01 N (±0.00002, 20°C)
Odör Odorless
Lösningsmedel eller matris Water
Fysisk form Vätska