Läs mer
Natriumhydroxidlösning, 0,02M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12913614 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. 12913614
Brand: Fisher Chemical VL 294 1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Koncentration 0.02mol/L
Kvantitet 1000 mL
Fysisk form Vätska