Läs mer
Natriumhydroxidlösning, 0,111 M (0,111 N), för analys av mjölk, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 L |
| Normalitet | 0.111 |
| Förpackning | HDPE plastflaska |
| Spårbarhet till NIST | Traceable to NIST, used to titrate the lactic acid present in milk |
| Fysisk form | Vätska |