Läs mer
Natriumhydroxidlösning, 0,111 M (0,111 N), för analys av mjölk, Fisher Chemical™
Produktkod. p-8825002 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
Produktkod. 15958776
Brand: Fisher Chemical J/7670/15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Volumetrisk natriumhydroxidlösning lämplig för bestämning av surheten i mjölk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 L
Normalitet 0.111
Förpackning HDPE plastflaska
Spårbarhet till NIST Traceable to NIST, used to titrate the lactic acid present in milk
Fysisk form Vätska