Läs mer
Natriumhydroxidlösning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10070200 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Ampule
6 Ampules
Förpackningsstorlek:
1 ampull
6 ampuller
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10070200 6 Ampules 6 ampuller
10468790 1 Ampule 1 ampull
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10070200 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/7660C/90
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
HNaO, CAS-nummer-1310-73-2, natriumhydroxid, natriumhydroxid na oh, sodalut, kaustiksoda, ascarite, vit kaustik, natriumhydrat, natriumhydroxidlösning, soda, kaustik, aetznatron, 6 ampuller, 100 grader C, CHEBI, färglös 32145 HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, natriumhydroxid, 3548, 39.997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer 3548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
Kvantitet 6 Ampules
Förpackning Ampull
Ångtryck 23 &20
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide 0.1M solution (1M Concentrate)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide