Läs mer
Natriumhydroxidlösning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardlösning färdig att använda, för volymetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Produktkod. 10224630 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10224630 10 L Väska i låda 10 L
10141860 1 L HDPE plastflaska 1 L
10558050 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
10637032 5 L HDPE plastflaska 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10224630 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/7660/24
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
HNaO, CAS-nummer-1310-73-2, aetznatron, ascarit, kaustiksoda, soda, kaustik, sodalut, natriumhydroxid, natriumhydroxid, natriumhydroxid na oh, natriumhydroxidlösning, vit kaustik, 1 l, 100 grader. C, CHEBI:32145, Färglös, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, natrium; hydroxid, 3548, 39.997 | CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39,997 g/mol
HNaO, CAS-nummer-1310-73-2, aetznatron, ascarite, kaustiksoda, soda, kaustik, sodalut, natriumhydrat, natriumhydroxid, natriumhydroxid na oh, natriumhydroxidlösning, vit kaustik, 1L, 100 grader C, CHE45BI:32 färglös HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, natrium;hydroxid, 3548, 39.997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer 3548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
Smältpunkt 0 °C
Kvantitet 10 L
Förpackning Väska i låda
Ångdensitet > 1.0
Fysisk form Vätska