Läs mer
Natriumhydroxidlösning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardlösning färdig att använda, för volymetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Produktkod. 10558050 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
Produktkod. 10558050
Brand: Fisher Chemical J/7660/17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
HNaO, CAS-nummer-1310-73-2, aetznatron, ascarite, kaustiksoda, soda, kaustik, sodalut, natriumhydrat, natriumhydroxid, natriumhydroxid na oh, natriumhydroxidlösning, vit kaustik, 1L, 100 grader C, CHE45BI:32 färglös HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, natrium;hydroxid, 3548, 39.997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer 3548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
Smältpunkt 0 °C
Kvantitet 2.5 L
Förpackning HDPE plastflaska
Ångdensitet > 1.0
Fysisk form Vätska