Beskrivning
Natriumhydroxid är en oorganisk förening som består av natriumkatjoner Na + och hydroxidanjoner OH− . Det används ofta som matris och reagens i en mängd olika laboratorieapplikationer.
Denna lösning framställs genom att späda 100 ml 1 M natriumhydroxidlösning till 1 L med CO 2 -fritt vatten (där 1 M natriumhydroxidlösning innehåller 42 g NaOH utspädd till 1 L med CO 2 -fritt vatten).
Denna lösning framställs genom att späda 100 ml 1 M natriumhydroxidlösning till 1 L med CO 2 -fritt vatten (där 1 M natriumhydroxidlösning innehåller 42 g NaOH utspädd till 1 L med CO 2 -fritt vatten).
- Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 4 (4.2.2) riktlinjer
- Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
- Den färdiga produkten eliminerar tiden och arbetet med att förbereda exakta volymetriska lösningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Hydroxide |
| Färg | Färglös |
| CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
| Molekylformel | HNaO |
| Koncentration | 0.1M = 3.9997g/L |
| Synonym | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten |
| InChI-nyckel | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Kvantitet | 1 L |
| LEDER | [OH-].[Na+] |
| Visa mer |