Läs mer
Natriumhydroxidlösning, 0,1 M, Chem-Lab
Produktkod. 11943213
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11943213 1 L 1 L
11953213 5 L 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11943213 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.1411.1000
 Begränsad artikel
I lager
Används i laboratorieapplikationer vid titrering. Natriumhydroxidlösning, 0,1 M, Chem-Lab är en stark bas och är mycket frätande. Det används för att öka alkaliniteten i en blandning, neutralisera syror och göra natriumsalter. 1L lösning har 4g NaOH. Möter ASTM D-3712 och D-4047 standarder.
Natriumhydroxid används i många industrier, mest som en stark kemisk bas vid tillverkning av massa och papper, textilier, dricksvatten, tvål och rengöringsmedel och som avloppsrengörare.
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
pH >13
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
Koncentration 0.1M
Densitet 1.01g/mL
Löslighetsinformation Vattenlösligt
Kvantitet 1 L
Formel vikt 40,00 g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 4g NaOH per 1L H2O
Normalitet 0,1 N (±0,0002, 20 °C)
Odör Luktfritt
Förpackning Plastflaska
Lösningsmedel eller matris Vatten
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide 0.1 mol/l
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide