Läs mer
Natriumhydroxidlösning, 0,1 M, Chem-Lab
Beskrivning
Natriumhydroxid används i många industrier, mest som en stark kemisk bas vid tillverkning av massa och papper, textilier, dricksvatten, tvål och rengöringsmedel och som avloppsrengörare.
Specifikationer
Specifikationer
| pH | >13 |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Koncentration | 0.1M |
| Densitet | 1.01g/mL |
| Löslighetsinformation | Water Soluble |
| Kvantitet | 5 L |
| Formel vikt | 40.00g/mol |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 4g NaOH per 1L H2O |
| Normalitet | 0.1 N (±0.0002, 20°C) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium hydroxide 0.1 mol/l
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide