Läs mer
Natriumhydroxidlösning, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0,1 M NaOH (0,1N), Solstice
Produktkod. 15634910
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
10 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Plastflaska
VOLPAC™ BEHÅLLARE
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
5 L
Paket med 4
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15634910 1 L Plastflaska 1 L
15664910 5 L VOLPAC™ BEHÅLLARE 5 L
15654910 5 L Plastflaska 5 L
15674910 6 x 1 L Plastflaska Paket med 6
15624910 10 L VOLPAC™ BEHÅLLARE 10 L
15644910 4 x 5 L - Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15634910 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 352631L
 Begränsad artikel
I lager
Volymetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M NaOH (0,1N)
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer MFCD00003548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hydroxide solution
Linjär formel NaOH
Koncentration 0.1M
UN-nummer NONH for all modes of transport
Kvantitet 1 L
Formel vikt 40g/mol
Förpackning Plastflaska
Ångtryck 3 mmHg (37 °C)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide; caustic soda